Learn More
Ácido 2-(trifluorometil)acrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10389260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10389260 1 g Frasco de vidrio 1 g
10668824 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10389260
Marca: Thermo Scientific Acros 313100010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 381-98-6 | C4H2F3O2 | 139.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 381-98-6
Fórmula molecular C4H2F3O2
Peso molecular (g/mol) 139.05
Número MDL MFCD00042424
Clave InChI VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-trifluoromethyl acrylic acid, 2-trifluoromethyl propenoic acid, 2-trifluoromethyl prop-2-enoic acid, tfmaa, trifluoromethacrylic acid, trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethyl-acrylic acid, 2-propenoic acid, 2-trifluoromethyl, pubchem22654
PubChem CID 587694
Nombre IUPAC ácido 2-(trifluorometil)prop-2-enoico
SMILES [O-]C(=O)C(=C)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48°C to 52°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 86°C
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CF3)CO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Trozos