Learn More
2'-(Trifluoromethyl)acetophenone, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10685852 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10685852 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10685852 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 214430010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2′-(Trifluoromethyl)acetophenone
CAS 17408-14-9
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2500g/mL
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H7F3O
Fórmula lineal CF3C6H4COCH3
Índice de refracción 1.4584 to 1.4604
Número MDL MFCD00000378
Cantidad 1 g
Sinónimo 2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, o-trifluoromethylacetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-2-trifluoromethyl phenyl, o-trifluoromethyl benzoyl, 2-trifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2-trifluoromethyl benzene
Clave InChI FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-[2-(trifluorometil)fenil]etanona
Peso molecular (g/mol) 188.149
PubChem CID 87095
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.