Learn More
2'-(Trifluorometil)acetofenona, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11424953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424953 25 g 25 g
11404953 1 g 1 g
11414953 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424953 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12248.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17408-14-9
Fórmula molecular C9H7F3O
Peso molecular (g/mol) 188.149
Número MDL MFCD00000378
Clave InChI FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, o-trifluoromethylacetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-2-trifluoromethyl phenyl, o-trifluoromethyl benzoyl, 2-trifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 87095
Nombre IUPAC 1-[2-(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'- (Trifluoromethyl)acetophenone
Punto de fusión 15°C to 17°C
Densidad 1.255
Punto de ebullición 163°C to 165°C
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.4595
Cantidad 25 g
Beilstein 2259035
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.15
Porcentaje de pureza ≥97%