Learn More
2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 12025410 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12025410 5 g 5 g
12015410 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12025410 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446750050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 131747-42-7
Fórmula molecular C7H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 191.11
Número MDL MFCD02180819
Clave InChI OKBHXGBLXDNJJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-trifluoromethyl picolinic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-6-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, 6-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15170, 2-trifluoromethyl-6-pyridinecarboxylicacid, acmc-1ca7g
PubChem CID 14761453
Nombre IUPAC ácido 6-(trifluorometil)piridin-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.