Learn More
2-trifluorometil-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15468929 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15468929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10888.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Trifluoromethyl-2-propanol
CAS 507-52-8
Densidad 1.17
Punto de ebullición 80°C to 81°C
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Olor Recognizable
Fórmula molecular C4H7F3O
Índice de refracción 1.34
Número MDL MFCD00014391
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1736196
Sinónimo 2-trifluoromethyl-2-propanol, 2-trifluoromethylpropanol-2, 2-propanol, 1,1,1-trifluoro-2-methyl, 2-trifluormethyl-2-propanol, acmc-1aya6, 2,2,2-trifluoro-tert-butanol, dimethyl trifluoromethyl methanol, 2-trifluoromethyl propan-2-ol, 1-methyl-1-trifluoromethyl-ethanol
Clave InChI OCGWWLDZAFOHGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 128.09
PubChem CID 68182
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.09
Porcentaje de pureza 98%