Learn More
2-(trifluorometilo)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 12045400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12045400 1 g 1 g
12055400 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12045400 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446560010
 Artículo restringido
En stock
CAS 51310-54-4
Fórmula molecular C9H6F3N
Peso molecular (g/mol) 185.15
Clave InChI QFHVHZJGQWMBTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl-1h-indole, 2-trifluoromethylindole, 1h-indole, 2-trifluoromethyl, pubchem23796, 2-trifluoromethyl indole
PubChem CID 10932124
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)-1H-indol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Punto de fusión 107°C to 109°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.15
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación