Learn More
2-(trifluorometil)-10H-fenotiazina 5,5-dióxido, Mikromol™
Código de producto. 30050763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050763 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050763 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0441.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5,5-dióxido de 2-(trifluorometil)-10H-fenotiazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide
CAS 345-38-0
Nombres de analitos o componentes 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H8 F3 N O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine 5,5-Dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8F3NO2S/c14-13(15,16)8-5-6-12-10(7-8)17-9-3-1-2-4-11(9)20(12,18)19/h1-7,17H
SMILES FC(F)(F)c1ccc2c(Nc3ccccc3S2(=O)=O)c1
Nombre IUPAC 5,5-dióxido de 2-(trifluorometil)-10H-fenotiazina
Peso molecular (g/mol) 299.27
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.0228 g/mol