Learn More
Ácido 2-trifluorometoxifenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11905871 5 g 5 g
11995861 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11905871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393810050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 175676-65-0 | C7H6BF3O3 | 205.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175676-65-0
Fórmula molecular C7H6BF3O3
Peso molecular (g/mol) 205.93
Número MDL MFCD01320763
Clave InChI AIJCNTOYZPKURP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 2-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 2-trifluormethoxy phenylboronic acid, 2-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 2-trifluormethoxyphenylboronic acid, o-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl boranediol, boronic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2777204
Nombre IUPAC ácido [2-(trifluorometoxi)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121.0°C to 125.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula lineal F3COC6H4B(OH)2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.93
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.