Learn More
Ácido 2-(trifluorometoxi)tereftálico (> 85%), TRC
Código de producto. 30457169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457169 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30457169 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT790913500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)terephthalic Acid
CAS 175278-21-4
Fórmula molecular C9H5O5F3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5F3O5/c10-9(11,12)17-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(15)16/h1-3H,(H,13,14)(H,15,16)
SMILES OC(=O)c1ccc(C(=O)O)c(OC(F)(F)F)c1
Nombre IUPAC Ácido 2-(trifluorometoxi)tereftálico
Peso molecular (g/mol) 250.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0089