Learn More
Ácido 2-(trifluorometoxi)fenilacético, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11470378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470378 5 g 5 g
11460378 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24542.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220239-67-8
Fórmula molecular C9H7F3O3
Peso molecular (g/mol) 220.147
Número MDL MFCD00236325
Clave InChI QFLBBLZROQPTAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-2-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-trifluoromethoxy, pubchem7379, acmc-209wg4, ksc495e8p, rarechem al bo 0857, 2-trifluoromethoxyphenylacetic acid
PubChem CID 2777313
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-(trifluorometoxi)fenil]acético
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Punto de fusión 54°C to 56°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 98%