Learn More
Isotiocianato de 2-(trifluorometoxi)fenilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10119382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10119382 10 g 10 g
10285594 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10119382 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01674EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Chemical Identifiers
CAS 175205-33-1
Fórmula molecular C8H4F3NOS
Peso molecular (g/mol) 219.18
Número MDL MFCD00220860
Clave InChI ZFEJYPIWOGCCFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777336
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-2-(trifluorometoxi)benceno
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1N=C=S
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy-benzene, 2-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyloxy benzene, 2-isothiocyanato-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.19
Porcentaje de pureza 97%