Learn More
2-(Trifluorometoxi)-DL-fenilalanina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15435417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435417 1 g 1 g
15445417 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32667.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1218228-20-6
Fórmula molecular C10H10F3NO3
Peso molecular (g/mol) 249.19
Número MDL MFCD07371965
Clave InChI ILPKLBNKYRAICX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid, 2-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, jrd, 2-amino-3-2-trifluoromethoxy-phenyl-propionic acid
PubChem CID 24706487
Nombre IUPAC 2-amino-3-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1OC(F)(F)F)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Punto de fusión ∽236°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.19
Porcentaje de pureza 97%