Learn More
Cloruro de 2-(trifluorometoxi)bencilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454197 1 g 1 g
15464197 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31603.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116827-40-8
Fórmula molecular C8H4ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 224.56
Número MDL MFCD00221456
Clave InChI KSHPWYXAJJCUMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloromethyl-2-trifluoromethoxy benzene, 2-trifluoromethoxy benzyl chloride, benzene,1-chloromethyl-2-trifluoromethoxy, acmc-20dw7r, 2-trifluoromethoxybenzyl chloride, 2-trifluoromethyoxy benzyl chloride, 2-chloromethyl phenoxy trifluoromethane
PubChem CID 4656677
Nombre IUPAC 1-(clorometilo)-2-(trifluorometoxi)benceno
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.58
Porcentaje de pureza 98%