Learn More
Cloruro de 2-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11473474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473474 1 g 1 g
11483474 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473474 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10707.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103008-51-1
Fórmula molecular C7H4ClF3O3S
Peso molecular (g/mol) 260.61
Número MDL MFCD00052316
Clave InChI JLTBWYIUMFEOTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 2-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulfonylchloride, 2-trifluoromethoxy phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy, trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, pubchem5184, 2-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride
PubChem CID 2777215
Nombre IUPAC cloruro de 2-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2- (Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 29°C to 32°C
Punto de ebullición 75°C to 77°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.4825
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 8482182
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.62
Porcentaje de pureza 97%