Learn More
2-(trifluorometoxi)bencenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30451361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451361 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30451361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7971582.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
CAS 37526-59-3
Fórmula molecular C7H6NO3F3S
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6F3NO3S/c8-7(9,10)14-5-3-1-2-4-6(5)15(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OC(F)(F)F)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 2-(trifluorometoxi)bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 241.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.002