Learn More
2-(trifluorometoxi)bencenosulfonamida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide |
| CAS | 37526-59-3 |
| Fórmula molecular | C7H6NO3F3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6F3NO3S/c8-7(9,10)14-5-3-1-2-4-6(5)15(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13) |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)OC(F)(F)F)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-(trifluorometoxi)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 241.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.002 |