Learn More
2-(Trifluorometoxi)bencenosulfonamida, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11359719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359719 5 g 5 g
11349719 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21609.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37526-59-3
Fórmula molecular C7H6F3NO3S
Peso molecular (g/mol) 241.18
Número MDL MFCD01320751
Clave InChI HIFGQHGWMTZMOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethoxy benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 2-trifluoromethoxy, unii-3dq25354mb, 2-trifluoromethoxy benzenesulphonamide, 2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonamide, acmc-209itm, dsstox_cid_24930, dsstox_rid_80595, dsstox_gsid_44930, ksc222c3t
PubChem CID 2777208
Nombre IUPAC 2-(trifluorometoxi)bencenosulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
Punto de fusión 187°C to 190°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.19
Porcentaje de pureza 99%