Learn More
Ácido 2-(trifluorometoxi)benzeneborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11379725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379725 250 mg 250 miligramos
11369725 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19774.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175676-65-0
Fórmula molecular C7H6BF3O3
Peso molecular (g/mol) 205.93
Número MDL MFCD01320763
Clave InChI AIJCNTOYZPKURP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 2-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 2-trifluormethoxy phenylboronic acid, 2-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 2-trifluormethoxyphenylboronic acid, o-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl boranediol, boronic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2777204
Nombre IUPAC ácido [2-(trifluorometoxi)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Punto de fusión 118°C to 120°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 8766167
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.93
Porcentaje de pureza 98%