Learn More
Cloruro de 2-(trifluorometoxi)benceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10763663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10763663 1 g 1 g
10412314 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10763663 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00357DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 103008-51-1
Fórmula molecular C7H4ClF3O3S
Peso molecular (g/mol) 260.61
Número MDL MFCD00052316
Clave InChI JLTBWYIUMFEOTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 2-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulfonylchloride, 2-trifluoromethoxy phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy, trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, pubchem5184, 2-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride
PubChem CID 2777215
Nombre IUPAC cloruro de 2-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CF3OC6H4SO2Cl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.62
Porcentaje de pureza 97%