Learn More
2-(Trifluorometoxi)benzamida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11471588
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471588 1 g 1 g
11481588 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13889.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127979-74-2
Fórmula molecular C8H6F3NO2
Peso molecular (g/mol) 205.136
Número MDL MFCD00042407
Clave InChI XXTXDVUAHROLBN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777202
Nombre IUPAC 2-(trifluorometoxi)benzamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)benzamide
Punto de fusión 153°C to 155°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-trifluoromethoxy benzamide, acmc-20aolv, 2-trifluoromethoxy-benzamide, 2-trifluoromethoxy benzamid, 2-trifluoromethyloxy benzamide, benzamide,2-trifluoromethoxy, benzamide, 2-trifluoromethoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.14
Porcentaje de pureza 98%