Learn More
2-(Trifluorometoxi)benzaldehído, 96 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10722942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10722942 1 g 1 g
10667770 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10722942 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433200010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 94651-33-9
Fórmula molecular C8H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 190.12
Número MDL MFCD00042405
Clave InChI CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, o-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-benzaldehyde, pubchem1469, trifluoromethoxybenzaldehyde, acmc-209rt0, o-trifluoromethoxybenzaldehyde, trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 2777192
Nombre IUPAC 2-(trifluorometoxi)benzaldehído
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 77°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido