Learn More
2-(Trifluorometoxi)benzaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435786 100 g 100 g
11415786 5 g 5 g
11425786 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20840.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 94651-33-9 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94651-33-9
Fórmula molecular C8H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 190.12
Número MDL MFCD00042405
Clave InChI CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, o-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-benzaldehyde, pubchem1469, trifluoromethoxybenzaldehyde, acmc-209rt0, o-trifluoromethoxybenzaldehyde, trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 2777192
Nombre IUPAC 2-(trifluorometoxi)benzaldehído
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Densidad 1.33
Punto de ebullición 77°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Índice de refracción 1.455
Cantidad 100 g
Beilstein 6137162
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza 96%