Learn More
2-(trifluorometoxi)anilina, Mikromol™
Código de producto. 30051320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051320 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051320 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1382.120100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(trifluorometoxi)anilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)aniline
CAS 1535-75-7
Nombres de analitos o componentes 2-(Trifluoromethoxy)aniline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H6 F3 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzenamine, 2-(trifluoromethoxy)-, o-Anisidine, α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-(Trifluoromethoxy)benzenamine, 2-(Trifluoromethyloxy)aniline, 2-Trifluoromethoxyaniline, 2-Trifluoromethoxyphenylamine, o-(Trifluoromethoxy)aniline, o-(Trifluoromethoxy)phenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2
SMILES Nc1ccccc1OC(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-(trifluorometoxi)anilina
Peso molecular (g/mol) 177.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177,0401 g/mol