Learn More
2-(Trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10712777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10712777 25 g 25 g
10463685 50 g 50 g
10504704 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10712777 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01054EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 1535-75-7
Fórmula molecular C7H6F3NO
Peso molecular (g/mol) 177.126
Número MDL MFCD00035959
Clave InChI ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy-phenylamine, o-trifluoromethoxy aniline, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisidine, o-trifluoromethoxyaniline, 2-trifluoromethoxy aminobenzene, 2-trifluoromethoxy phenylamine, 2-trifluoromethoxy phenyl amine
PubChem CID 73754
Nombre IUPAC 2-(trifluorometoxi)anilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)aniline
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal CF3OC6H4NH2
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.12
Porcentaje de pureza 97%