Learn More
2-(Trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11412287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412287 25 g 25 g
11402287 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14202.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1535-75-7
Fórmula molecular C7H6F3NO
Peso molecular (g/mol) 177.126
Número MDL MFCD00035959
Clave InChI ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy-phenylamine, o-trifluoromethoxy aniline, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisidine, o-trifluoromethoxyaniline, 2-trifluoromethoxy aminobenzene, 2-trifluoromethoxy phenylamine, 2-trifluoromethoxy phenyl amine
PubChem CID 73754
Nombre IUPAC 2-(trifluorometoxi)anilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)aniline
Densidad 1.301
Punto de ebullición 61°C to 63°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 63°C (147°F)
Índice de refracción 1.462
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 2803814
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.13
Porcentaje de pureza 97%