Learn More
2'-(Trifluorometoxi)acetofenona, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11399935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399935 5 g 5 g
11389935 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399935 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19906.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220227-93-0
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.148
Número MDL MFCD00236320
Clave InChI XTXSTESGCXKUIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-2-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 1-2-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-trifluoromethoxy benzene, pubchem4295, 2-trifluoromethoxy acetophenone98, 1-2-trifluoromethoxyphenyl ethanone, 2'-trifluoromethoxy acetophenone98
PubChem CID 2777176
Nombre IUPAC 1-[2-(trifluorometoxi)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
Densidad 1.265
Índice de refracción 1.45
Cantidad 5 g
Beilstein 2259035
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza ≥98%