Learn More
2-(Trifluoroacetil)tiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486780 5 g 5 g
11476780 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486780 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12585.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 651-70-7 | C6H3F3OS | 180.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 651-70-7
Fórmula molecular C6H3F3OS
Peso molecular (g/mol) 180.144
Número MDL MFCD00041427
Clave InChI CZYKJGCKVBXLGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoroacetyl thiophene, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethanone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethanone, ethanone,2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethan-1-one, acmc-20aolw, trifluoroacetylthiophene, 2-trifluoroacetylthiophene
PubChem CID 136464
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-tiofen-2-iletanona
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoroacetyl)thiophene
Densidad 1.403
Punto de ebullición 163°C to 165°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Índice de refracción 1.4845
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1309208
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.15
Porcentaje de pureza 98%