Learn More
2-(trifluoroacetil)-4-cloroanilina, hidrato de hidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Trifluoroacetyl)-4-chloroaniline','Hydrochloride Hydrate |
| CAS | 173676-59-0 |
| Fórmula molecular | C8 H5 Cl F3 N O . Cl H |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoro-ethanone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5ClF3NO.ClH/c9-4-1-2-6(13)5(3-4)7(14)8(10,11)12;/h1-3H,13H2;1H |
| SMILES | Cl.Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1-(2-amino-5-clorofenil)-2,2,2-trifluoroetanona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 260.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.9779 |