Learn More
2-Tridecanona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439346 100 g 100 g
11429346 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19042.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 593-08-8 | C13H26O | 198.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-08-8
Fórmula molecular C13H26O
Peso molecular (g/mol) 198.35
Número MDL MFCD00008968
Clave InChI CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tridecanone, methyl undecyl ketone, mathyl undecyl kepoje, hendecyl methyl ketone, 2-tridecankje, tridecanone-2, methyl n-undecyl ketone, tridecanone, 2-tridecanone natural, unii-5q35vhx26k
PubChem CID 11622
ChEBI CHEBI:77928
Nombre IUPAC Tridecan-2-ona
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Tridecanone
Punto de fusión 29°C to 31°C
Densidad 0.822
Punto de ebullición 133°C to 134°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 122°C (251°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.435
Cantidad 100 g
Número UN UN3082
Beilstein 1757402
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.35
Porcentaje de pureza ≥98%