Learn More
2-Tricosanone, TRC
Código de producto. 30451582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451582 1 g -
30456754 100 mg 100 miligramos
30456522 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451582 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT9020801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7320-54-9
Fórmula molecular C23H46O
Peso molecular (g/mol) 338.61
Nombre IUPAC tricosan-2-one
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Tricosanone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H46O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(2)24/h3-22H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.3549