Learn More
2-(Tricloroacetil)pirrol, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400559 5 g 5 g
15410559 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400559 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63718.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35302-72-8 | C6H4Cl3NO | 212.454 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35302-72-8
Fórmula molecular C6H4Cl3NO
Peso molecular (g/mol) 212.454
Número MDL MFCD00128757
Clave InChI BBFDGMDENAEMKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trichloroacetyl pyrrole, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-trichloroacetyl-1h-pyrrole, 2-trichloroacetylpyrrole, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl-ethanone, ethanone, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl, 2,2,2-trichloro-1-pyrrol-2-ylethan-1-one, trichloroacetyl pyrrole
PubChem CID 321487
Nombre IUPAC 2,2,2-tricloro-1-(1H-pirrol-2-il)etanona
SMILES C1=CNC(=C1)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
Punto de fusión 72°C to 74°C
Color Gris
Cantidad 5 g
Beilstein 135479
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.46
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Trichloroacetyl)pyrrole