Learn More
2-tributilestaño-alil-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Tributyltin-allyl-1-ol |
| CAS | 84666-30-8 |
| Fórmula molecular | C15 H32 O Sn |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3C4H9.C3H5O.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3-4;/h3*1,3-4H2,2H3;4H,1,3H2; |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)CO |
| Nombre IUPAC | 2-tributilestannilprop-2-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 347.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.1475 |