Learn More
2-(Tributylstannyl)oxazol, TRC
Código de producto. 30450707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30450707 100 mg
30451399 500 mg
30454505 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT773993100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145214-05-7
Fórmula molecular C15H29NOSn
Peso molecular (g/mol) 358.11
Sinónimo 2-(Tributylstannanyl)-1,3-oxazole, 2-(Tributylstannanyl)oxazole, 2-(Tributylstannyl)-1,3-oxazole, Tributyl(oxazol-2-yl)stannane
Nombre IUPAC tributilo(1,3-oxazol-2-il)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1occn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Tributylstannyl)oxazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/3C4H9.C3H2NO.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-5-3-4-1;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H;
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.1271