Learn More
2-(Tributilestannil)-2-propen-1-amina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amine |
| CAS | 155258-22-3 |
| Fórmula molecular | C15 H33 N Sn |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3C4H9.C3H6N.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3-4;/h3*1,3-4H2,2H3;1,3-4H2; |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)CN |
| Nombre IUPAC | 2-tributilestannilprop-2-en-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 346.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.1635 |