Learn More
2-(Tri-n-butilestannil)tiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482298 5 mL 5 ml
15492298 25 mL 25 ml
15402308 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55904.AA
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 54663-78-4 | C16H30SSn | 373.19 g/mol
2-(Tri-n-butylstannyl)thiophene derivative is employed in Stille reaction involving efficient carbon-carbon bond formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El derivado de 2-(tri-n-butilestannil)tiofeno se emplea en la reacción de Stille que implica la formación eficiente de enlaces carbono-carbono.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54663-78-4
Fórmula molecular C16H30SSn
Peso molecular (g/mol) 373.19
Número MDL MFCD00192513
Clave InChI UKTDFYOZPFNQOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyl thiophen-2-yl stannane, 2-tributylstannyl thiophene, tributyl 2-thienyl tin, tributyl 2-thienyl stannane, tributyl thien-2-yl stannane, stannane, tributyl-2-thienyl, 2-tri-n-butylstannyl thiophene, tributyl-thiophen-2-yl-stannane, 2-thienyltributyltin
PubChem CID 2779373
Nombre IUPAC tributil(tiofen-2-il)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Tri-n-butylstannyl)thiophene
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.175 g/mL
Punto de ebullición 155°C (0.1 mmHg)
Índice de refracción 1.518
Cantidad 5 mL
Número UN UN2788
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido