Learn More
2-(Tri-n-butilestannil)tiazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427977 5 g 5 g
15417977 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51090.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 121359-48-6 | C15H29NSSn | 374.174 g/mol
Used as reagent for arylation of thiazole by Stille cross-coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo para la arilación del tiazol por el acoplamiento cruzado de Stille.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121359-48-6
Fórmula molecular C15H29NSSn
Peso molecular (g/mol) 374.174
Número MDL MFCD01319057
Clave InChI WUOFQGMXQCSPPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tributylstannyl thiazole, 2-tributylstannylthiazole, 2-tributylstannyl-1,3-thiazole, thiazole,2-tributylstannyl, tributylstannylthiazole, thiazole, 2-tributylstannyl, 2-tributylstannanyl-thiazole, 1,3-thiazol-2-yl tributylstannane, 2-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 2-tri-n-butylstannyl thiazole
PubChem CID 2763259
Nombre IUPAC tributil(1,3-tiazol-2-il)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Tri-n-butylstannyl)thiazole
Densidad 1.19
Punto de ebullición 307°C to 309°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2788
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.17
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.