Learn More
2-(Tri-n-butilestannil)pirazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498077 1 g 1 g
15408087 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51370.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 205371-27-3 | C16H30N2Sn | 369.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205371-27-3
Fórmula molecular C16H30N2Sn
Peso molecular (g/mol) 369.14
Número MDL MFCD01319077
Clave InChI OVBXTKIWZAHFAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tributylstannyl pyrazine, 2-pyrazinyl tributyltin, 2-tributylstannylpyrazine, pyrazine, tributylstannyl, pyrazine,2-tributylstannyl, pyrazin-2-yl tributylstannane, tributylstannyl-pyrazine, 2-tri-n-butylstannyl pyrazine, tributyl-pyrazin-2-yl-stannane, tributylstannylpyrazine
PubChem CID 2737316
Nombre IUPAC tributil(pirazin-2-il)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Tri-n-butylstannyl)pyrazine
Densidad 1.171
Punto de ebullición 130°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.516
Cantidad 1 g
Número UN UN2788
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.12
Porcentaje de pureza 95%