Learn More
2-(Tri-n-butilestannil)oxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15432258 250 mg 250 miligramos
15412258 1 g 1 g
15422258 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15432258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55870.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 145214-05-7 | C15H29NOSn | 358.113 g/mol
2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole act as a synthetic building block, which is utilized in Stille coupling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(tri-n-butilestannil)oxazol actúa como un compuesto básico sintético, que se utiliza en el acoplamiento de Stille.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145214-05-7
Fórmula molecular C15H29NOSn
Peso molecular (g/mol) 358.113
Número MDL MFCD06798076
Clave InChI YOWGRWHKDCHINP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tributylstannyl oxazole, 2-tri-n-butylstannyl oxazole, 2-tributylstannyl-1,3-oxazole, 2-tributylstannanyl-oxazole, 2-tributylstannyloxazole, 2tributylstannyloxazole, acmc-20aom1, 2-tributylstannyl-oxazole, 2-tributylstannanyloxazole
PubChem CID 15486183
Nombre IUPAC tributilo(1,3-oxazol-2-il)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole
Color Incolora
Densidad 1.71 g/mL
Punto de ebullición 108°C to 110°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.493
Cantidad 250 mg
Número UN UN2788
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido