Learn More
Ácido 2-tolilborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10471111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10471111 1 g Frasco de vidrio 1 g
10643363 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10471111 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309260010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16419-60-6 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16419-60-6
Fórmula molecular C7H9BO2
Peso molecular (g/mol) 135.96
Número MDL MFCD00093526
Clave InChI NSJVYHOPHZMZPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tolylboronic acid, o-tolylboronic acid, 2-methylbenzeneboronic acid, 2-methylphenyl boronic acid, o-methylphenylboronic acid, 2-methylphenyl boranediol, tolylboronic acid, o-tolueneboronic acid, toluene-2-boronic acid, boronic acid, methylphenyl
PubChem CID 2733267
Nombre IUPAC ácido (2-metilfenil)borónico
SMILES CC1=CC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Tolylboronic acid
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 164.0°C to 165.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4B(OH)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.96
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino