Learn More
2-toluidina-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Toluidine-d7 |
| CAS | 68408-22-0 |
| Fórmula molecular | C7 D7 H2 N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | o-Toluidine-d7, 1-Amino-2-methylbenzene-d7, 2-Amino-1-methylbenzene-d7, 2-Aminotoluene-d7, 2-Methyl-1-aminobenzene-d7, 2-Methylaniline-d7, 2-Methylbenzenamine-d7, 2-Methylphenylamine-d7, 2-Tolylamine-d7, NSC 15348-d7, o-Aminotoluene-d7, o-Methylaniline-d7, o-Methylbenzenamine-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(N)c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 114.196 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.1174 |