Learn More
2-timiloxietanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Thymyloxyethanol |
| CAS | 55129-21-0 |
| Fórmula molecular | C12H18O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Multiflorol, 2-[5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenoxy]ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O2/c1-9(2)11-5-4-10(3)8-12(11)14-7-6-13/h4-5,8-9,13H,6-7H2,1-3H3 |
| SMILES | OCCOC1=CC(C)=CC=C1C(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-(2-isopropil-5-metilfenoxi)etan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 194.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.13 |