Learn More
2-timiloxietanol, TRC
Código de producto. 30457055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457055 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30457055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT350360250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thymyloxyethanol
CAS 55129-21-0
Fórmula molecular C12H18O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo Multiflorol, 2-[5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenoxy]ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O2/c1-9(2)11-5-4-10(3)8-12(11)14-7-6-13/h4-5,8-9,13H,6-7H2,1-3H3
SMILES OCCOC1=CC(C)=CC=C1C(C)C
Nombre IUPAC 2-(2-isopropil-5-metilfenoxi)etan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 194.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.13