Learn More
2-Tioxotiazolidina-4-Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30456070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456070 250 mg 250 miligramos
30450117 50 mg 50 miligramos
30451123 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT368830250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20933-67-9
Fórmula molecular C4 H5 N O2 S2
Peso molecular (g/mol) 163.22
Sinónimo 4-Thiazolidinecarboxylic acid, 2-thioxo-, 2-Thioxo-4-thiazolidinecarboxylic acid, TTCA, TTCA (thiram metabolite), Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic acid
Nombre IUPAC 2-sulfanilideno-1,3-tiazolidina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CSC(=S)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thioxothiazolidine-4-carboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NO2S2/c6-3(7)2-1-9-4(8)5-2/h2H,1H2,(H,5,8)(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.9762
Porcentaje de pureza >95%