Learn More
2-Tioxotetrahidro-1,3-oxazol, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10697251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10697251 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10697251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 304135000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thioxotetrahydro-1, 3-oxazole
Nombre de nota 98%
CAS 5840-81-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 85.0°C to 91.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H5NOS
Número MDL MFCD00125763
Cantidad 500 mg
Sinónimo oxazolidine-2-thione, 2-oxazolidinethione, oxazolidinethione, 2-thiooxazolidone, 2-mercapto-2-oxazoline, 2-thioxotetrahydro-1,3-oxazole, unii-6smj3cuw4c, 1,3-oxazolane-2-thione, 6smj3cuw4c, 4,5-dihydro-1,3-oxazole-2-thiol
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Clave InChI UMURLIQHQSKULR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC(=S)N1
Nombre IUPAC 1,3-oxazolidina-2-tiona
Peso molecular (g/mol) 103.14
PubChem CID 2733223
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino