Learn More
Éster bencílico del ácido 2-tioxo-3-tiazolidinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Thioxo-3-thiazolidinecarboxylic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 74058-68-7 |
| Fórmula molecular | C11H11NO2S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Thioxo-3-thiazolidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO2S2/c13-10(12-6-7-16-11(12)15)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2 |
| SMILES | O=C(OCc1ccccc1)N2CCSC2=S |
| Nombre IUPAC | 2-sulfaniliden-1,3-tiazolidina-3-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 253.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.0231 |