Learn More
2-Tioxo-3-[3-(trifluorometil)fenil]-4-tiazolidinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438316 250 mg 250 miligramos
15418316 1 g 1 g
15428316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63447.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 315-08-2 | C10H6F3NOS2 | 277.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 315-08-2
Fórmula molecular C10H6F3NOS2
Peso molecular (g/mol) 277.28
Número MDL MFCD00126176
Clave InChI MRDJXDJVVCNDND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-trifluoromethyl phenyl rhodanine, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl-phenyl-thiazolidin-4-one, 2-sulfanylidene-3-3-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazolidin-4-one, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl phenyl thiazolidin-4-one, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl phenyl-4-thiazolidinone, 2-thioxo-3-3-trifluoromethylhenyl-thiazolidin-4-one, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazolidin-4-one, 3-3-trifluoromethyl phenyl rhodanine, 2-tioxo-3-3-trifluoromethylphenyl thiazolidin-4-one
PubChem CID 278104
Nombre IUPAC 2-sulfanilideno-3-[3-(trifluorometil)fenilo]-1,3-tiazolidin-4-ona
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)N1C(=O)CSC1=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-thiazolidinone
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.28
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido