Learn More
2-Tioxantina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467224 5 g 5 g
11457224 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467224 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21606.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2487-40-3 | C5H4N4OS | 168.174 g/mol
2-Thioxanthine used to inhibit MPO (Myeloperoxidase).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-tioxantina se utiliza para inhibir la MPO (mieloperoxidasa).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2487-40-3
Fórmula molecular C5H4N4OS
Peso molecular (g/mol) 168.174
Número MDL MFCD00031505
Clave InChI XNHFAGRBSMMFKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thioxanthine, 6-hydroxy-2-mercaptopurine, 2-mercapto-9h-purin-6-ol, 2-thioxanthene, 2-mercapto-6-hydroxypurine, 2-thio-6-oxypurine, 6-hydroxypurine-2-thiol, 2-thioxo-2,3-dihydro-1h-purin-6 7h-one, xanthine, 2-thio, 6h-purin-6-one, 1,2,3,7-tetrahydro-2-thioxo
PubChem CID 1268185
Nombre IUPAC 2-sulfanilideno-3,7-dihidropurin-6-ona
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=S)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thioxanthine
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza ≥98%