Learn More
2-Tioxantina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457224 1 g 1 g
11467224 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457224 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21606.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2487-40-3 | C5H4N4OS | 168.174 g/mol
2-Thioxanthine used to inhibit MPO (Myeloperoxidase).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-tioxantina se utiliza para inhibir la MPO (mieloperoxidasa).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2487-40-3
Fórmula molecular C5H4N4OS
Peso molecular (g/mol) 168.174
Número MDL MFCD00031505
Clave InChI XNHFAGRBSMMFKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thioxanthine, 6-hydroxy-2-mercaptopurine, 2-mercapto-9h-purin-6-ol, 2-thioxanthene, 2-mercapto-6-hydroxypurine, 2-thio-6-oxypurine, 6-hydroxypurine-2-thiol, 2-thioxo-2,3-dihydro-1h-purin-6 7h-one, xanthine, 2-thio, 6h-purin-6-one, 1,2,3,7-tetrahydro-2-thioxo
PubChem CID 1268185
Nombre IUPAC 2-sulfanilideno-3,7-dihidropurin-6-ona
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=S)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thioxanthine
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Thioxanthine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Thioxanthine