Learn More
2-tiouridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Thiouridine |
| CAS | 20235-78-3 |
| Fórmula molecular | C9 H12 N2 O5 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O5S/c12-3-4-6(14)7(15)8(16-4)11-2-1-5(13)10-9(11)17/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=S |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-2-sulfanilidenopirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 260.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.0467 |