Learn More
2-Tiouracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Thiouracil |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0044 |
| Porcentaje de pureza | >95% |